Tlačiť
Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Dodávateľ: Rockland Immunochemicals
Synonymá: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MB-047
ROCKMB-047EA 202.28 EUR
ROCKMB-047
Chlorid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Mw: 58.44
Teplota varu: 1413
Teplota tavenia: 801
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599