Tlačiť
Magnesium chloride solution 1 M
Dodávateľ: G Bioscienes
Synonymá: D-Gulonic acid γ-lactone, D-Gulonic acid-1,4-lactone
R004
R004EA 88.52 EUR
R004
Magnesium chloride solution 1 M
Magnesium chloride solutions
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Mw: 203.3 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149781
Číslo CAS: 7791-18-6