Tlačiť
Florisil® for chromatography
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
Synonymá: Magnesium silicate, aktivní, Florisil
SC-4181-B005
PROOSC-4181-B005EA 210.29 EUR
PROOSC-4181-B005
Florisil® for chromatography
Magnesium silicate
Vzorec: MgO₃Si
Mw: 100.38 g/mol
Číslo MDL: MFCD00078249
Číslo CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1