Tlačiť
Zlato
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-886
PROONIST-886EA 1065.09 EUR
PROONIST-886
Zlato
Zlato
Vzorec: Au
Mw: 196.97
Teplota varu: 2800
Teplota tavenia: 1063
Hustota: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003436
Číslo CAS: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526