Tlačiť
Filtry TCLP ze skleněných vláken
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
66256 66257 66258 60076
513-0024EA 147.41 EUR
513-0024 513-0025 513-0026 PALL60076
Filtry TCLP ze skleněných vláken
Filtry Filtry ze skleněných mikrovláken
Nízko extrahovatelné, filtry z borosilikátového skleněného vlákna, bez pojiv. Vhodné pro použití pro metodu EPA 1311 ,,Toxicity Characteristics Leaching Procedure" a pro předfiltraci znečištěných HPLC vzorků.
  • Snižuje náklady na filtraci a předčasné ucpávání při filtrování obtížně filtrovatelných nebo vysoce kontaminovaných roztoků
  • Prodlužuje životnost filtru a snižuje finální výměnu filtru pomocí vysokokapacitních předfiltrů
  • Odstraňuje kontaminaci vzorku, borosilikátové skleněné vlákno bez pojiva nemá žádné přidané extrahovatelné látky
Filtruje šMore Product Information