Tlačiť
2-Merkaptoethanol
Dodávateľ: G Bioscienes
Nebezpečí
Synonymá: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
P001
P001EA 58.08 EUR
P001
2-Merkaptoethanol
2-Merkaptoethanol
Vzorec: HSCH₂CH₂OH
Mw: 78.14
Teplota varu: 157
Teplota tavenia: –100 °C
Hustota: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 68
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004890
Číslo CAS: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
OSN: 2966
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05894
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc427209b84d0343a5ae47c435ddfc53df4013d2&vid=7d70fd087d948d54e7a946d3b2310e2d820d2396&prid=web&clid=SAPDAM