Tlačiť
Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
NBP1-91271H
NOVUNBP1-91271HEA 823.55 EUR
NOVUNBP1-91271H
Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Protilátky
Type: Primary
Antigen: ZNF521 (zinc finger protein 521)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Symbol antigenu ZNF521
Název antigenu Zinc Finger Protein 521
Environmentally Preferable
Synonyma antigenu EHZF|Evi3
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení HRP (Horseradish Peroxidase)
Reaktivita Human,Mouse
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 25925
Izotyp
ImunoFluorescence Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice