Tlačiť
Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
NB21-1053V
NOVUNB21-1053VEA 953.74 EUR
NOVUNB21-1053V
Anti-HIST3H3 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Protilátky
Type: Primary
Antigen: HIST3H3 (histone cluster 3, H3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Symbol antigenu HIST2H3C
Environmentally Preferable
Název antigenu histone cluster 2, H3c
Synonyma antigenu H3F2|H3.2|H3FM|H3|H3/M|H3FN
Druh protilátky Primární
Klonovalita Polyclonal
Spojení DyLight® 405
Reaktivita
Hostitel Rabbit
Identifikační číslo genu 126961
Izotyp
Western blot Yes
ImunoFluorescence Yes
ChIP Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice