Tlačiť

Anti-KRT1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: LHK1]

Dodávateľ: NOVUS BIOLOGICALS
NB100-2756R
NOVUNB100-2756REA 823.55 EUR
NOVUNB100-2756R
Anti-KRT1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: LHK1]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: KRT1 (keratin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: LHK1
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Rat
Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Symbol antigenu KRT1
Environmentally Preferable
Název antigenu Keratin 1
Synonyma antigenu KRT1A|NEPPK|EHK|CK1|K1|EHK1|EPPK
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení DyLight® 550
Klon LHK1
Reaktivita Human,Rat
Hostitel Mouse
Identifikační číslo genu 3848
Izotyp IgG2a kappa
Western blot Yes
Imunochemie Yes
ImunoFluorescence Yes
Skladovací teplota Cool
Transportní teplota Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR