Tlačiť
Páska protiskluzová, Safety-Walk™ Standard
Dodávateľ: 3M
SW1SC305
MMMASW1SC305EA 768.28 EUR
MMMASW1SC305
Páska protiskluzová, Safety-Walk™ Standard
Pásky
Páska Safety-Walk™ Standard obsahuje abrazivních částice spojené pevným, odolným polymerem s plastovou fólií.
  • protiskluzový povrch odolný oděru
  • dodáváno se samolepícím zadním dílem
Ideální pro použití na všech kluzkých plochách s intenzivním provozem, jako jsou chodby výroby a skladoven, rampy, schody, žebříky, stroje a nákladní automobily.
Délka: 18,2 m
Barva: Černá