Tlačiť

Clelandovo činidlo 99,4, Proteomics grade

Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování

Synonymá: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol

M109-25GEA 441.82 EUR
M109-25G M109-5G
Clelandovo činidlo 99,4, Proteomics grade
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Mw: 154.25
Teplota varu: <125 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 42…44 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (uz. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004877
Číslo CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Abs.@283 nm (0.02 M, water) ≤0.05
DNase none detected
Electrophoresis (P/F) Pass
IR Pass
Loss on Drying ≤0.5%
Melting Point 39 – 43°C
Oxidized DTT ≤0.5%
Protease none detected
Purity (-SH Content) ≥99.4%
RNase none detected
Solubility (5%, Water) Pass


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR