Tlačiť
VWR® ND8, Vialky šroubovací
Dodávateľ: LA PHA PACK
11090259
LAPH11090259EA 33.77 EUR
LAPH11090259
VWR® ND8, Vialky šroubovací
Vialky
Vialky jsou nečastěji využívány se zařízeními následujících značek: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, etc.
  • standardní vialky pro GC a HPLC
  • velice vhodné pro zařízení VWR®/Hitachi
  • široká nabídka mikroinsertů
  • vialky a uzávěry lze pořídit také v sadách 2 v 1
  • Small opening requires micro-inserts with a diameter of 5 mm
  • k dispozici jsou také mikroinserty s plochým dnem
Informace o dodávce: 1,5 ml skleněná vialka šroubovací (11,6x32 mm), černé PP šroubovací uzávěry s 5,5 mm otvorem uprostřed a septem.