Tlačiť

Chlorid amonný

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonymá: Ammonium muriate, Salmiac

30070AP0G0500 30070AP0G0100 30070AP0G1000
LACH30070AP0G0500EA 12.74 EUR
LACH30070AP0G0500 LACH30070AP0G0100 LACH30070AP0G1000
Chlorid amonný
Chlorid amonný
Vzorec: NH₄Cl
Mw: 53.49
Teplota tavenia: 335
Hustota: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011420
Číslo CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR