Tlačiť

Kyselina sulfamová

Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonymá: Aminosulphonic acid, Amidosulphuric acid, Amidosulphuric Acid, Sulphamic acid, Amidosulphonic acid, Sulphamidic acid

10012AP0G0100 10012AP0G0250 10012-AP0 10012AP0G0500 10012AP0G1000
LACH10012AP0G0100EA 0 EUR
LACH10012AP0G0100 LACH10012AP0G0250 LACH10012-AP0 LACH10012AP0G0500 LACH10012AP0G1000
Kyselina sulfamová
Kyselina sulfamová
Vzorec: H₃NO₃S
Mw: 97.09
Teplota varu: 247
Teplota tavenia: 205
Hustota: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011603
Číslo CAS: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
OSN: 2967
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09006
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa0500786be69d531cdf06f8e67548e6f67b23f&vid=73aa20196fbabf965e4375f2cf3675e2f513ee59&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR