Tlačiť
Slide boxes
Dodávateľ: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-2451
KOEHK-2451EA 17.18 EUR
KOEHK-2451
Slide boxes
Boxy na mikroskopická sklíčka
Green polystyrene slide box for 100 microscope slides.
  • Coloured
  • Stackable with dustproof hinged lid
  • Interlocked and index card