Tlačiť
Alkaline running buffer solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63170.AP
J63170.APEA 71.7 EUR
J63170.AP
Alkaline running buffer solution
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry do dělícího gelu
Physical Form: Liquid
UN No.:UN1824
Contains 0.5 M NaOH and 50 mM EDTA