Tlačiť
Síran amonný 0.5 M in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
J60368.ADEA 62.09 EUR
J60368.AD
Síran amonný 0.5 M in aqueous solution
Síran amonný
CAS No.: 7783-20-2 Molecular Formula: H8N2O4S Formula Weight: 132.14 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003391
Vzorec: (NH₄)₂SO₄
Mw: 132.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003391
Číslo CAS: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1
Merck Index: 13,00559