Tlačiť

Tetrahydrofuran, anhydrous 99,9 Unstabilised water_low_applications <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™

Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide

Septum-Sealed Bottle

66205-2.5L
HONC66205-2.5LEA 432.21 EUR
HONC66205-2.5L
Tetrahydrofuran, anhydrous 99,9 Unstabilised water_low_applications <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Tetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 65 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 0.89 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005356
Číslo CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
OSN: 2056
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (GC) Min. 99.9 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.0025 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR