Tlačiť

n-Heptan GC, Burdick & Jackson™

Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: high purity solvents

65836-7L-RC
HONC65836-7L-RCEA 879.23 EUR
HONC65836-7L-RC
n-Heptan GC, Burdick & Jackson™
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Mw: 100.2
Teplota varu: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa)
Teplota tavenia: –90.5 °C
Hustota: 0.69 g/cm3 (15 °C)
Teplota vzplanutia: -4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009544
Číslo CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
OSN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR