Tlačiť

Kyselina olejová, extra_pure_meetSpec_Ph.Eur., Fluka™

Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování

Synonymá: (9Z)-9-Octadecenoic acid

27728H-25KG
HONC27728H-25KGEA 986.58 EUR
HONC27728H-25KG
Kyselina olejová, extra_pure_meetSpec_Ph.Eur., Fluka™
Kyselina olejová
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Mw: 282.47
Teplota varu: 360 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 13…14 °C
Hustota: 0.9 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064242
Číslo CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (GC) 65.0 - 88.0 %
Density (D 20/20) 0.889 - 0.895
Ash Max. 0.1 %
Iodine value 89 - 105
Peroxide value Max. 10.0
Acid value 195 - 204
Appearance of the substance complying
Identity complying
Fatty acid composition complying
Margaric acid (GC) Max. 0.2 %
Assay of myristic acid (GC) Max. 5.0 %
Assay of palmitic acid (GC) Max. 16.0 %
Assay of palmitoleic acid (GC) Max. 8.0 %
Assay of stearic acid (GC) Max. 6.0 %
Assay of oleic acid (GC) 65.0 - 88.0 %
Assay of linoleic acid (GC) Max. 18.0 %
Assay of linolenic acid (GC) Max. 4.0 %
Fatty acids w. 1 chain >C18 Max. 4.0 %
Residual solvents complying


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR