Tlačiť

n-Pentan 95,0 GC_ASSAY_METHOD, Laboratory Reagent

Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

Synonymá: Pentane

15607-4X5L 15607-5L
15607-4X5LEA 767.47 EUR
15607-4X5L HONC15607-5L
n-Pentan 95,0 GC_ASSAY_METHOD, Laboratory Reagent
n-Pentane

  • ≥95% for general laboratory use.


Beilstein Number: 969132
RTECS Number: RZ9450000
UNSPSC Code: 12191502

Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Mw: 72.15
Teplota varu: 36…37 °C
Teplota tavenia: –131 °C
Hustota: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Teplota vzplanutia: <–35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
OSN: 1265
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Assay (GC) Min. 95.0 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Autoignition Temperature 500 °F
Refractive Index n20/D 1.358 (lit.)
Vapor Density 2.48 (vs air)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR