Tlačiť
Chlorid hlinitý hexahydrát, Puriss., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Aluminum chloride hexahydrate
11091-8KG
HONC11091-8KGEA 781.09 EUR
HONC11091-8KG
Chlorid hlinitý hexahydrát, Puriss., Fluka™
Chlorid hlinitý hexahydrát
Vzorec: AlCl₃·6H₂O
Mw: 241.43
Teplota tavenia: 100
Hustota: 2.4 g/cm3 (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149134
Číslo CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1