Tlačiť
Vysoce výkonné, automatické odmrazování, −30 °C mrazničky, TSX
Dodávateľ: THERMO HERAUS
TSX2330FV TSX1230FV TSX3030FV TSX5030FV
HERATSX2330FVEA 9965.15 EUR
HERATSX2330FV HERATSX1230FV HERATSX3030FV HERATSX5030FV
Vysoce výkonné, automatické odmrazování, −30 °C mrazničky, TSX
Mrazáky Mrazáky laboratorní/pro běžné použití
Vysoce výkonné lékárenské chladničky Thermo Scientific™ řady TSX jsou navrženy s funkcemi, které podporují ochranu vzorků a cíle udržitelnosti pro skladování léčiv, vakcín, chemoterapie a dalšího skladování v lékařství a lékárně vyžadující 2 až 8 °C. Technologie V-drive řady je navržena tak, aby poskytovala stejnoměrnost teploty, která se neustále přizpůsobuje uživatelským vzorům, a nabízí významné úspory energie, aniž by byla ohrožena ochrana. Řada TSX, certifikovaná podle standardu NSF/ANSI 456 Vaccine Storage, vám může pomoci splnit předpisy a směrnice CDC, Světové zdravotnické organizaceMore Product Information