Tlačiť
Digital freezer-fridge thermometer
Dodávateľ: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
43595010
HECH43595010EA 0 EUR
HECH43595010
Digital freezer-fridge thermometer
Teploměry Teploměry digitální
Digital freezer-fridge thermometers with stand and frame for mounting on surfaces or behind glass for indication of temperature with corresponding freezer-fridge symbol.
  • Minimum/Maximum temperature
  • Display temperature in °C or °F
Certifikácie: EN 13485.