Tlačiť
Baňky destilační dle Englera
Dodávateľ: GLASSCO
073.205.01
GLAS073.205.01EA 15.54 EUR
GLAS073.205.01
Baňky destilační dle Englera
Baňky Baňky destilační
Borosilikátové sklo 3.3, bez referenční značky.
  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Díky rovnoměrné tloušťce stěn jsou tyto baňky velmi vhodné pro ohřev nebo destilace.
Certifikácie: Splňuje ASTM E1405