Tlačiť

Anti-PCSK9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15A6]

Dodávateľ: CAYMAN
10218-1
CAYM10218-1EA 513.12 EUR
CAYM10218-1
Anti-PCSK9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15A6]
Protilátky
Type: Primary
Antigen: PCSK9
Clonality: Monoclonal
Clone: 15A6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:
Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Symbol antigenu PCSK9
Název antigenu Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
Environmentally Preferable
Druh protilátky Primární
Klonovalita Monoclonal
Spojení Unconjugated
Klon 15A6
Reaktivita
Hostitel Mouse
Izotyp IgG
Western blot Yes
Čištění purified
Křížová adsorbce No
Skladovací teplota –20 °C
Transportní teplota –20 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR