Tlačiť
Míchací odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo, s certifikátem DAkkS, BLAUBRAND®
Dodávateľ: BRAND
DAKKS32438 DAKKS32448
BRNDDAKKS32438EA 121.37 EUR
BRNDDAKKS32438 BRNDDAKKS32448
Míchací odměrné válce, vysoká forma, třída A, borosilikátové sklo, s certifikátem DAkkS, BLAUBRAND®
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, třída A, shoda certifikována.
  • s kalibračním certifikátem DAkkS
  • kalibrace na obsah (TC, In)
  • šestihranná skleněná základna, PP zátka (kromě pro 612-5028 a 612-5029 osmiúhelníková PE zátka)
  • kruhové značky na hlavních stupnicích, rysky a nápisy ve vysoce kontrastní modrém smaltu
Certifikácie: DIN EN ISO 4788