Tlačiť
Pipety nedělené, BLAUBRAND® ETERNA, 1 ryska, třída AS
Dodávateľ: BRAND
30502 30503 30507 30512 30514 30515 30518 930514 930503 930507 USP30515 USP30512 USP30502 USP30503 USP30507 USP30514 USP30518 930512 930515 930518 930502
612-1222EA 9.45 EUR
612-1222 612-1223 612-1227 612-1232 612-1234 612-1235 612-1238 BRND930514 BRND930503 BRND930507 BRNDUSP30515 BRNDUSP30512 BRNDUSP30502 BRNDUSP30503 BRNDUSP30507 BRNDUSP30514 BRNDUSP30518 BRND930512 BRND930515 BRND930518 BRND930502
Pipety nedělené, BLAUBRAND® ETERNA, 1 ryska, třída AS
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • Kalibrováno pro dodání (TD, Ex)
  • Značka prstenu a nápisy v jantarovém mořidle ETERNA
  • Obsahuje certifikát šarže
  • K dispozici také (na vyžádání) s individuálním certifikátem, individuálním certifikátem USP nebo kalibračním certifikátem DAkkS
DIN EN ISO 648
Certifikácie: DIN EN ISO 648; značení DE-M