Tlačiť
Byrety kompaktní, s vyměnitelným PTFE kohoutem, SILBERBRAND
Dodávateľ: BRAND
13926 13928
BRND13926EA 107.75 EUR
BRND13926 BRND13928
Byrety kompaktní, s vyměnitelným PTFE kohoutem, SILBERBRAND
Byrety
Hnědé borosilikátové sklo 5.4, třída B.
  • kalibrace na dodat 'TD, Ex'
  • bílá stupnice
  • se sniženou vzdáleností mezi poddílky pro 25 ml byretu
25 ml: Chybový limit dle třídy B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, třída B.
Informace o dodávce: Dodávány s hadičkou byrety, kohoutem s precizní špičkou.