Tlačiť
1-Methylcycloheptanol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20393.06
B20393.06EA 195.47 EUR
B20393.06
1-Methylcycloheptanol ≥98%
1-Methylcycloheptanol
Purity: 98% CAS No.: 3761-94-2 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Refractive Index: 1.4720
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: 183.5
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 0.918 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021672
Číslo CAS: 3761-94-2
EINECS: 223-179-9