Tlačiť
Dusičnan stříbrný 0.1 M (0.1 N) Reag. USP Volumetric
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
186983.1211
APPC186983.1211EA 211.5 EUR
APPC186983.1211
Dusičnan stříbrný 0.1 M (0.1 N) Reag. USP Volumetric
Dusičnan stříbrný
Standardised against sodium chloride using eosine indicator.
Vzorec: AgNO₃
Mw: 169.87
Teplota varu: 444
Teplota tavenia: 210
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
OSN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Presentation Clear Colourless Liquid
Solubility Miscible with water (D 20/4) 1,012
pH 4 -5
Titer at 20 °C 0,999 - 1,001
Traceability NIST