Tlačiť
Kyselina sírová 75% analysis_for
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
123374.1212
APPC123374.1212EA 117.76 EUR
APPC123374.1212
Kyselina sírová 75% analysis_for
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 75%
Chloride Max. 0.00001%
Nitrate Max. 0.00002%
Phosphate Max. 0.00005%
Al Max. 0.000005%
As Max. 0.000001%
Ca Max. 0.00005%
Fe Max. 0.00002%
NA Max. 0.00005%
Ni Max. 0.000002%
PB Max. 0.000002%
Zn Max. 0.000005%