Tlačiť
4-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC302592-1G
APOSPC302592-1GEA 132.59 EUR
APOSPC302592-1G
4-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₉FO₃
Mw: 196.177 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03002810
Číslo CAS: 682804-98-4