Tlačiť
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,6-Ethanotetrahydropyran-2-one, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octan-3-one
OR920857-5G
APOSOR920857-5GEA 373.72 EUR
APOSOR920857-5G
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone 98%
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-delta-lactone
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Mw: 126.16 g/mol
Teplota varu: 123 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797111
Číslo CAS: 4350-84-9