Tlačiť
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2S,4R)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyrrolidine-2-carboxylic acid, Fmoc-trans-4-N-Boc-Pro-OH
OR2235-250MG
APOSOR2235-250MGEA 414.58 EUR
APOSOR2235-250MG
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected
Vzorec: C₂₅H₂₈N₂O₆
Mw: 452.5 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01860707
Číslo CAS: 273222-06-3