Tlačiť

(±)-1,2-Octanediol

Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování

Synonymá: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane

BIB6291-1KG BIB6291-2.5KG BIB6291-500G
APOSBIB6291-1KGEA 307.23 EUR
APOSBIB6291-1KG APOSBIB6291-2.5KG APOSBIB6291-500G
(±)-1,2-Octanediol
(±)-1,2-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Mw: 146.23
Teplota varu: 131…132 °C
Teplota tavenia: 28…31 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010738
Číslo CAS: 1117-86-8

Order Now

ŠPECIFIKÁCIA

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR