Tlačiť
Xylen (směs izomerů), Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethylbenzene
444240050
ACRO444240050EA 67.69 EUR
ACRO444240050
Xylen (směs izomerů), Technical Grade
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Mw: 106.17
Teplota varu: 136…140 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –34 °C
Hustota: 0.865 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077264
Číslo CAS: 1330-20-7
OSN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Density 0.860 to 0.875 kg/l
GC ≥98.5 % (Mixture of isomers)