Tlačiť

n-Pentan 99+%, ECD tested for pesticide analysis Residual

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonymá: Pentane

326640010 326640025
ACRO326640010EA 129.78 EUR
ACRO326640010 ACRO326640025
n-Pentan 99+%, ECD tested for pesticide analysis Residual
n-Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
Mw: 72.15
Teplota varu: 35…36 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –130 °C
Hustota: 0.626 g/cm³
Teplota vzplanutia: –49 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009498
Číslo CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
OSN: 1265
ADR: 3 II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR