Tlačiť

Chlorid zinečnatý 99.99% (trace metals basis), extra pure

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride

318170100 318170500
ACRO318170100EA 81.71 EUR
ACRO318170100 ACRO318170500
Chlorid zinečnatý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 293 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR