Tlačiť

Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

316010010 316010050 316010250
ACRO316010010EA 74.9 EUR
ACRO316010010 ACRO316010050 ACRO316010250
Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)
Indium(III) iodide
Vzorec: I₃In
Mw: 495.53
Teplota varu: 500
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016151
Číslo CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Yellow to light brown Powder or crystals
Titration Complexometric 22.7 to 23.5 % (In)
Total trace metal impurities ≤0.002 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR