Tlačiť

Kyselina trifluoroctová 99.5% for biochemistry

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonymá: TFA

293810010 293810025 293810250 293811000 293812500
ACRO293810010EA 811.54 EUR
ACRO293810010 ACRO293810025 ACRO293810250 ACRO293811000 ACRO293812500
Kyselina trifluoroctová 99.5% for biochemistry
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Mw: 114.02
Teplota varu: 72 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1.535 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004169
Číslo CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
OSN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Color scale ≤10 APHA
Titration with NaOH 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Fluoride (F) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR