Tlačiť
Síran barnatý 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
222510010 222515000 222510050 222510250
ACRO222510010EA 56.08 EUR
ACRO222510010 ACRO222515000 ACRO222510050 ACRO222510250
Síran barnatý 98%, extra pure
Síran barnatý
Vzorec: BaSO₄
Mw: 233.39
Teplota varu: 1600
Teplota tavenia: 1580 °C (rozkl.)
Hustota: 4.5 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003455
Číslo CAS: 7727-43-7
EINECS: 231-784-4
Merck Index: 13,00997
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay 97.5 to 100.5 %
Acidity/alkalinity Passes test
Sulfide (S) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Soluble barium salts ≤10 ppm
Loss on ignition ≤2.0 % (600°C)
Oxidisable sulfur compounds Passes test
Acid soluble substances ≤0.3 %