Tlačiť

Caprylaldehyde 99%

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonymá: Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde

129481000 129485000
ACRO129481000EA 41.26 EUR
ACRO129481000 ACRO129485000
Caprylaldehyde 99%
Caprylaldehyde
Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: ∼171 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 12…15 °C
Hustota: 0.821 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007029
Číslo CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
OSN: 1191
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01772

Order Now

Výsledky špecifikačného testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR