Tlačiť
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Varování
A1935.0500
A1935.0500EA 78.51 EUR
A1935.0500
Chloroform : Isoamyl alcohol (24:1) v/v
Chloroform : isoamyl alcohol
Vzorec: CHCl₃,C₅H₁₂O
Skladovacia teplota: Ambient
OSN: 1888
ADR: 6.1 III