Tlačiť

3-Octanone 98

Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování

A12113.14 A12113.22
A12113.14EA 46.06 EUR
A12113.14 A12113.22
3-Octanone 98
3-Octanone

Purity: 98% CAS No.: 106-68-3 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -23° Boiling Point: 167-168° Beilstein Reference: 1700021 Merck Reference: 14,6084 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00009515

Vzorec: C₈H₁₆O
Mw: 128.21
Teplota varu: 167…168 °C
Teplota tavenia: –23 °C
Hustota: 0.822
Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009515
Číslo CAS: 106-68-3
EINECS: 203-423-0
OSN: 1224
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03799

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR