Tlačiť
E/E 70% 70 v/v
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol
Filter 0,2 um
93003.1006EA 270.38 EUR
93003.1006
E/E 70% 70 v/v
Ethanol
Pozor: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46.07
Teplota varu: 78.3
Teplota tavenia: -117
Teplota vzplanutia: 22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Ethanol) (V/V) Min. 69,9 %
Appearance Clear colourless liquid
Relative density 0.880 - 0.890