Tlačiť
Anilin ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Aminobenzene, Phenylamine
9110-01EA 233.53 EUR
9110-01
Anilin ≥99.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Anilin
Lot analysis on label.
Vzorec: C₆H₅NH₂
Mw: 93.13
Teplota varu: 184
Teplota tavenia: –6.2 °C
Hustota: 1.019 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 76
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007629
Číslo CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
OSN: 1547
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
NOTE: This product darkens to a reddish-brown colo r on storage. = 250
Assay (C₆H₅NH₂) (by GC, corrected for water) ≥99.0 %
Color (APHA) (at time of packaging) ≤250
Residue after Ignition ≤0.005 %
Chlorobenzene (C₆H₅Cl) ≤0.01 %
Hydrocarbons Passes Test
Nitrobenzene (C₆H₅NO₂) Passes Test