Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 25% Reag. Ph. Eur. 1043501
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87842.290EA 85.32 EUR
87842.290
Kyselina chlorovodíková 25% Reag. Ph. Eur. 1043501
Kyselina chlorovodíková
Objednávacie informácie: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27