Tlačiť
Thulium standard solution, 1.000 mg/l Tm in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Dodávateľ: VWR Chemicals
86719.180EA 33.49 EUR
86719.180 86719.260
Thulium standard solution, 1.000 mg/l Tm in dil. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - thuluim
  • Dohledatelné k SRM z NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025
  • dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%