Tlačiť
Dusičnan stříbrný 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) in aqueous solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
85698.290EA 91.09 EUR
85698.290
Dusičnan stříbrný 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) in aqueous solution
Dusičnan stříbrný
1 ml = 1 mg Cl
Vzorec: AgNO₃
Mw: 169.87
Teplota varu: 444
Teplota tavenia: 210
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM